1,4,8,11-Tetramethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,4,8,11-Tetramethylcyclam
30854.03
30854.03EA 252 EUR InStock
30854.03
1,4,8,11-Tetramethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
1,4,8,11-Tetramethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
CAS No.: 41203-22-9 Molecular Formula: C14H32N4 Formula Weight: 256.43 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 34-36° MDL No.: MFCD00005106
Formule: C₁₄H₃₂N₄
MW: 256,44 g/mol
Point de fusion: 34…36 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005106
Numéro CAS: 41203-22-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité