Ammonium-fer (II) sulfate 0.12 mol/l (0.12 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique, pour la mesure de la DCO (Norme NF T 90-101)
Fournisseur: VWR Chemicals
30884.291EA 79.9 EUR InStock
30884.291
Ammonium-fer (II) sulfate 0.12 mol/l (0.12 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique, pour la mesure de la DCO (Norme NF T 90-101)
Ammonium-fer (II) sulfate
Ne convient pas pour un stockage prolongé. Vérifier le titre avant utilisation.
Formule: H₈FeN₂O₈S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051039
Numéro CAS: 10045-89-3
EINECS: 233-151-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C, at filling) 0.1198 - 0.1202 mol/l
NIST traceable Confirmed
Measure the titer before use.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité