Thiourée ≥99.999% (base métaux), Supelco®
Fournisseur: Merck
30885-5G
30885-5GEA 209 EUR InStock
30885-5G
Thiourée ≥99.999% (base métaux), Supelco®
Thiourée
Thiourea is a chaotropic agent; strong denaturant. Increases solubility and recovery of proteins.
Formule: NH₂CSNH₂
Numéro MDL: MFCD00008067
Numéro CAS: 62-56-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70f838870b9d0e621c496cb61a4289a8ff391395&vid=979753ad38e2ce7de02d4553a6447ce41c376698&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité