Potassium dichromate 0.04 mol/l (0.24 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique, pour la mesure de la DCO (Norme NF T 90-101)
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
30892.298EA 60 EUR InStock
30892.298
Potassium dichromate 0.04 mol/l (0.24 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique, pour la mesure de la DCO (Norme NF T 90-101)
Potassium dichromate
Formule: K₂Cr₂O₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011367
Numéro CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
ONU: 3287
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.03992 - 0.04008 mol/l
NIST traceable Confirmed
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité