Quinoline yellow sulphonic acid sodium salt (Acid yellow 3), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
Synonyms: D and C Yellow No. 10, Quinoline Yellow S, Quinaldine Yellow, Food yellow 13, CI 47005
309052-25G
309052-25GEA 175 EUR InStock
309052-25G
Quinoline yellow sulphonic acid sodium salt (Acid yellow 3), Sigma-Aldrich®
Quinoline yellow sulphonic acid sodium salt (Acid yellow 3)
Quinoline Yellow, Mixture of the mono- and disulfonic acids of Quinoline Yellow (Acid Yellow 3)
Formule: C₁₈H₁₁NO₂.xNaO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080727
Numéro CAS: 8004-92-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8874ee7e4dcbfe90964cb38be2749316062b2237&vid=72fb321308f2469d26dfc52ef14f63865d84a154&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité