Sodium thiosulfate 0.01 mol/l (0.01 N) aqueous solution, VOLUSOL® Volumetric
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
309337.1000EA 21.5 EUR InStock
309337.1000
Sodium thiosulfate 0.01 mol/l (0.01 N) aqueous solution, VOLUSOL® Volumetric
Sodium thiosulfate
Formule: Na₂S₂O₃
MW: 158.11 g/mol
Point d'ébullition: 100
Point de fusion: 48
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Limited Time Sale
Certains articles ci-dessous sont en promotion
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
NIST traceable Confirmed
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.00998 - 0.01002 mol/l
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon en plastique 1 L 309337.1000P
Promotion
Valable jusque au 30/04/2025
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité