Réactif de Schiff pour le dosage des aldéhydes
Fournisseur: VWR Chemicals
30969.261EA 54.7 EUR InStock
30969.261
Réactif de Schiff pour le dosage des aldéhydes
Réactif de Schiff
Remarque : Dans le cas du dosage particulier du formaldéhyde, opérer en milieu éthanolique de façon que la solution finale contienne environ 50 % d'éthanol
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Sensitivity Passes test
Density (20/4) 1.005 - 1.015
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité