Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium métaarsénite 0.1 M (0.2 N) en solution aqueuse

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

309744.1000EA 34.4 EUR InStock
309744.1000
Sodium métaarsénite 0.1 M (0.2 N) en solution aqueuse
Sodium métaarsénite


Formule: NaAsO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003472
Numéro CAS: 7784-46-5
EINECS: 232-070-5
ONU: 1686
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité