Acide periodique 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Fournisseur: VWR Chemicals
309746.1000EA 45 EUR InStock
309746.1000
Acide periodique 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Acide periodique
Formule: H₅IO₆
Numéro MDL: MFCD00011344
Numéro CAS: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=e1d4b2b0fc37525ba5b81deb23a745fc9f7cf03d&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité