Réactif de Dragendorff pour le dosage des alcaloïdes
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
30989.236EA 56.8 EUR InStock
30989.236
Réactif de Dragendorff pour le dosage des alcaloïdes
Réactif de Dragendorff
à l'iodobismuthate de potassium
Point d'ébullition: 77 °C (1013 hPa)
Densité: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00283106
Numéro CAS: 39775-75-2
ONU: 3264
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité