Cobalt (II) chlorure, papier indicateur, en bandelettes pour la détection de la vapeur d'eau
Fournisseur: VWR Chemicals
310112HEA 170 EUR InStock
310112H
Cobalt (II) chlorure, papier indicateur, en bandelettes pour la détection de la vapeur d'eau
Papiers test Papiers indicateurs
Chaque livre contient 20 feuilles mesurant 2,5×0,5'' (Chlorure de cobalt).
Ces papiers de test peuvent être utilisés pour la détection rapide et facile de l'humidité. Le papier au chlorure de cobalt est rose lorsqu'il est humide et bleu lorsqu'il est séché à 40 °C - 50 °C. Ils peuvent également être utilisés pour indiquer quand les dessiccants tels que le gel de silice sont épuisés. D'autres utilisations sont la détection de l'humidité dans les caisses pendant le transport où la présence d'humidité pourrait induire une détérioration par la rouille.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité