Diethyl-3,4-pyridinedicarboxylate ≥97%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
310212-5G
310212-5GEA 209 EUR InStock
310212-5G
Diethyl-3,4-pyridinedicarboxylate ≥97%, Sigma-Aldrich®
Diethyl-3,4-pyridinedicarboxylate
Diethyl 3,4-pyridinedicarboxylate,97% (Cinchomeronic ester)
Formule: C₁₁H₁₃NO₄
Densité: 1.145 g/mL (25 °C) (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012349
Numéro CAS: 1678-52-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25ef247be085341c44b9ec3ed7f519788b8bc078&vid=106464ba73c8b03624bf62721e9b5d11e7cd3fa2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité