Mercure (II) nitrate 0.01 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
310274.1000EA 24.2 EUR InStock
310274.1000 PRLSMC310274.5000
Mercure (II) nitrate 0.01 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse
Mercure (II) nitrate
Formule: HgN₂O₆
Numéro MDL: MFCD00011038
Numéro CAS: 10045-94-0
EINECS: 233-152-3
ONU: 3287
ADR: 6.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité