Acide orthophosphorique 150 ml/l, AVS TITRINORM pour COT
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
310337.2500EA 69 EUR InStock
310337.2500
Acide orthophosphorique 150 ml/l, AVS TITRINORM pour COT
Acide orthophosphorique
Formule: H₃PO₄
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011340
Numéro CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
ONU: 1805
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité