Bleu de méthylthymol, sel de sodium indicateur pour titrage de métaux, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Sodium 2,2',2'',2'''-((((1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiole-3,3-diyl)bis(6-hydroxy-5-isopropyl-2-methyl-3,1-phenylene))bis(methylene))bis(azanetriyl))tetraacetate, Methylthymol Blue tetrasodium salt
31042-5G
31042-5GEA 222 EUR InStock
31042-5G
Bleu de méthylthymol, sel de sodium indicateur pour titrage de métaux, Fluka™
Bleu de méthylthymol, sel de sodium
Formule: C₃₇H₄₀N₂Na₄O₁₃S
MW: 844.76 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148905
Numéro CAS: 1945-77-3
EINECS: 217-743-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Appearance of the solution complying
Suitability for Complexometry complying
Absorption maximum 433 - 443 nm
Absorbtion (1%/1cm) 90 - 130
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité