Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium perchlorate monohydraté 98% ACS, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

310514-500G
310514-500GEA 130 EUR InStock
310514-500G
Sodium perchlorate monohydraté 98% ACS, Fluka™
Sodium perchlorate monohydraté


Formule: NaClO₄·H₂O
Point d'ébullition: Dec. (on heating)
Point de fusion: 469 °C (anhydr.)
Densité: 2.02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149164
Numéro CAS: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
ONU: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08798
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0 - 102.0 %
Assay of NaClO4 85.0 - 90.0 %
pH (5 %, 25 °C) 6.0 - 8.0
Insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 200 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 500 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 20 ppm
Chloride (Cl) Max. 30 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité