Acide nitrique 6 mol/l (6 N), AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Nitric acid solution
310547.1000EA 23.1 EUR InStock
310547.1000
Acide nitrique 6 mol/l (6 N), AVS TITRINORM solution volumétrique
Acide nitrique
Formule: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 2031
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 6.00 N +/- 0,2%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité