Potassium hydroxyde 29,5 - 30,5% en solution aqueuse
Fournisseur: VWR Chemicals
310550.2500EA 64.8 EUR InStock
310550.2500
Potassium hydroxyde 29,5 - 30,5% en solution aqueuse
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
ONU: 1814
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité