Réactif de Schweitzer (Cuprammonium hydroxyde en solution, Shirley's) pour la dissolution de la cellulose
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
31115.267EA 128 EUR InStock
31115.267
Réactif de Schweitzer (Cuprammonium hydroxyde en solution, Shirley's) pour la dissolution de la cellulose
Réactif de Schweitzer (Cuprammonium hydroxyde en solution, Shirley's)
Formule: CuH₁₄N₄O₂
MW: 165,68 g/mol
EINECS: 241-508-4
ONU: 3266
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité