Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(5-Dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle chlorure, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Danger

311155-1
311155-1EA 108 EUR InStock
311155-1
(5-Dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle chlorure, Sigma-Aldrich®
(5-Dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle chlorure


Formule: C₁₂H₁₂ClNO₂S
Point de fusion: 69…73 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003985
Numéro CAS: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02840
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité