Acide orthophosphorique 10%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
31142.294EA 78.2 EUR InStock
31142.294
Acide orthophosphorique 10%, TECHNICAL
Acide orthophosphorique
Formule: H₃PO₄
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011340
Numéro CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
ONU: 1805
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 10 %
Appearance Clear colourless liquid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité