BeefSteaker
Fournisseur: BURKLE
5388-1000
312-0087EA 402 EUR InStock
312-0087
BeefSteaker
Échantillonneurs Préleveurs de solides
Pour prélever des échantillons bactériologiques sur les animaux morts dans les abattoirs et les boucheries. (bovins, cochons, moutons, chèvres et chevaux). Le BeefSteaker est utilisé pour découper des échantillons ronds de 25 mm dans la peau des animaux. L'emporte-pièce en acier inoxydable (1,4404) permet de découper facilement l'échantillon.
  • Le BeefSteaker peut être stérilisé à la vapeur ou à la flamme
  • Un orifice dans l'emporte-pièce évite la compression de l'air; il est utilisé pour éjecter l'échantillon
Le BeefSteaker peut également être utilisé pour échantillonner d'autres matières (histologie, médecine, agro-alimentaire et articles de demi-luxe, usines de production de fromage, agriculture).
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité