Acide formique 85%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
3127-46EA 98.72 EUR InStock
3127-46
Acide formique 85%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Acide formique
Formule: HCO₂H
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
ONU: 1779
ADR: 8 (3),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance colorless, clear liquid Passes test
Assay 84 - 86 % 85.6 % 84 - 86 % 85,6 %
Acetic acid (CH3COOH) ≤0,5 %
Oxalic acid (H2C2O4) Passes test
Residue after Evaporation ≤0,003 %
Water precipitated substances Passes test
Chloride (Cl) ≤0,0005 %
Sulphate (SO4) ≤0,003 %
Sulfite (SO3) ≤0,0015 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0,001 %
Iron (Fe) ≤0,001 %
For Laboratory, Research or Manufacturing Use
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité