Cobalt (II) chlorure hexahydraté 98-102%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
31277-100G
31277-100GEA 254 EUR InStock
31277-100G
Cobalt (II) chlorure hexahydraté 98-102%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Cobalt (II) chlorure hexahydraté
Formule: CoCl₂·6H₂O
Point d'ébullition: Decomposes on heating
Point de fusion: 86 °C
Densité: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149652
Numéro CAS: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02462
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0 - 102.0 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.002 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Manganese (Mn) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Nickel (Ni) Max. 0.05 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.005 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité