Di-n-octyl phthalate, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
31301-250MG
31301-250MGEA 35.3 EUR InStock
31301-250MG
Di-n-octyl phthalate, Supelco®
Di-n-octyl phthalate
Formule: C₂₄H₃₈O₄
MW: 390.56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015292
Numéro CAS: 117-84-0
EINECS: 204-214-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9022b472468bcde33bb0ef4b73293d5375b9078&vid=5340e7aa43a6a7ed8764b75a9b214262850d9cf0&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité