Potassium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) dans l'éthanol, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
31303.291EA 71.6 EUR InStock
31303.291
Potassium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) dans l'éthanol, AVS TITRINORM solution volumétrique
Potassium hydroxyde
Ce produit peut développer une coloration jaune-brun au cours du stockage.
Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 2924
ADR: 3 (8),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
NIST traceable Confirmed
Appearance Clear colourless liquid
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité