Potassium hydroxyde 0.05 mol/l (0.05 N) dans l'éthanol, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
31305.297EA 59.4 EUR InStock
31305.297 VWRC31305.297_T
Potassium hydroxyde 0.05 mol/l (0.05 N) dans l'éthanol, AVS TITRINORM solution volumétrique
Potassium hydroxyde
Ce produit peut développer une coloration jaune-brun au cours du stockage.
Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l
NIST traceable Confirmed
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité