Cérium (IV) sulfate 0.05 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Cerium disulphate, Ceric sulphate, Cerium(IV) sulphate
31307.294EA 104 EUR InStock
31307.294
Cérium (IV) sulfate 0.05 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Cérium (IV) sulfate
Formule: Ce(SO₄)₂
MW: 332.24 g/mol
Point de fusion: 195
Numéro MDL: MFCD00148852
Numéro CAS: 13590-82-4
EINECS: 237-029-5
ONU: 3264
ADR: 8 III
Merck Index: 12,02036
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l
NIST traceable Confirmed
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité