Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium hydroxyde 1 mol/L (1 N), AVS TITRINORM (max. 0,00005% Ca)

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

31309.290EA 27.4 EUR InStock
31309.290
Potassium hydroxyde 1 mol/L (1 N), AVS TITRINORM (max. 0,00005% Ca)
Potassium hydroxyde


Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
ONU: 1814
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0,998 - 1,002 mol/l
Ca (Calcium) ≤ 0,00005 %
NIST traceable Confirmed

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité