Acide nitrique 65%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
3131-46EA 416.26 EUR InStock
3131-46
Acide nitrique 65%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
ONU: 2031
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear, Colorless Or Yellowish Liquid
Assay ≥65%
Residue after Ignition ≤0.005%
Chloride (Cl) ≤0.0003%
Phosphate (PO₄) ≤0.001%
Sulphate (SO₄) ≤0.001%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0003%
Arsenic (As) ≤0.000003%
Iron (Fe) ≤0.0005%
Lead (Pb) ≤0.0001%
Magnesium (Mg) ≤0.0001%
Manganese (Mn) ≤0.00005%
For Laboratory, Research or Manufacturing Use
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité