Acide orthophosphorique 85%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
Synonyms: Phosphoric acid
3132-46EA 139.31 EUR InStock
3132-46
Acide orthophosphorique 85%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Acide orthophosphorique
Formule: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Point d'ébullition: 158
Point de fusion: 21
Numéro MDL: MFCD00011340
Numéro CAS: 7664-38-2
ONU: 1805
ADR: 8 II
Merck Index: 14,07344
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear, Colourless, Syrupy Liquid
Assay ≥84.5%
Reducing substances (as H₃PO₃) ≤0.1%
Nitrate (NO₃) ≤0.001%
Chloride (Cl) ≤0.001%
Sulphate (SO₄) ≤0.01%
Calcium and Magnesium (as Ca) ≤0.02%
Arsenic (As) ≤0.0002%
Iron (Fe) ≤0.005%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.002%
For Laboratory, Research or Manufacturing Use
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité