Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alliage de Devarda, Supelco®

Fournisseur: Merck
Synonyms: Copper aluminium zinc alloy (50:45:5 w%), Devarda's metal

M-Clarity™ quality level = MQ100

31385-250G
31385-250GEA 107 EUR InStock
31385-250G
Alliage de Devarda, Supelco®
Alliage de Devarda


Point d'ébullition: 906 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 490…560 °C
Densité: 5.79 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00198176
Numéro CAS: 8049-11-4
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,02958
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité