Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Manganèse (II) sulfate monohydraté 99.0-101.0%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

31425-50KG
31425-50KGEA 2830 EUR InStock
31425-50KG
Manganèse (II) sulfate monohydraté 99.0-101.0%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Manganèse (II) sulfate monohydraté


Formule: MnSO₄·1H₂O
Point d'ébullition: Dec. (on heating)
Point de fusion: 700 °C (anhydr.)
Densité: 2.950 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149159
Numéro CAS: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05763
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
assay 99.0 - 101.0 %
loss on ignition (400-500°C) 10.0 - 12.0 %
water insoluble matter Max. 0.005 %
calcium (Ca) Max. 0.005 %
copper (Cu) Max. 0.0005 %
iron (Fe) Max. 0.001 %
potassium (K) Max. 0.005 %
magnesium (Mg) Max. 0.005 %
sodium (Na) Max. 0.005 %
nickel (Ni) Max. 0.0005 %
lead (Pb) Max. 0.001 %
zinc (Zn) Max. 0.001 %
heavy metals (ICP) ACS Max. 0.002 %
chloride (Cl) Max. 0.001 %
KMnO4 red. matter (as O) Max. 0.0005 %
solubility complying
appearance of the solution complying

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité