Potassium hydroxyde 45% en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, Qualité électronique, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
3144-03EA 165 EUR InStock
3144-03
Potassium hydroxyde 45% en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, Qualité électronique, J.T.Baker®
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Microelectronic Use 45.0 - 46.5 %
Assay (KOH) 45.0 - 46.5 %
Color (APHA) ≤10
Appearance Passes Test
Density (g/mL) at 25°C 1.45 - 1.47
Identification Passes Test
Insoluble Matter ≤30 ppm
Potassium Carbonate (K₂CO₃) ≤0.1 %
Ammonium Hydroxide Precipitate ≤30 ppm
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Nitrogen Compounds (as N) ≤2 ppm
Phosphate (PO₄) ≤1 ppm
ACS - Sulfate (SO₄) ≤5 ppm
Trace Impurities - Aluminum (Al) ≤5.000 ppm
Trace Impurities - Chromium (Cr) ≤5.0 ppm
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤0.050 ppm
Heavy Metals (as Ag) ≤3 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤1 ppm
Trace Impurities - Lead (Pb) ≤2.000 ppm
Trace Impurities - Mercury (Hg) ≤0.10 ppm
Trace Impurities - Nickel (Ni) ≤1.000 ppm
Trace Impurities - Sodium (Na) ≤300.000 ppm
Trace Impurities - Zinc (Zn) ≤5.000 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité