Potassium permanganate 0,02 mol/l 0,1 N en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique standardised against ferrous ethylenediammonium sulphate
Fournisseur: VWR Chemicals
31456.295EA 24.8 EUR InStock
31456.295
Potassium permanganate 0,02 mol/l 0,1 N en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique standardised against ferrous ethylenediammonium sulphate
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2% accuracy) 0.01996 - 0.02004 mol/L
NIST traceable Confirmed
Conforms to Reag.Ph.Eur. Passes test
Standardised against C₂H₈N₂.Fe.2H₂SO₄ Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité