Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nickel (II) chlorure hexahydraté ≥98%, Puriss. p.a., Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

31462-1KG
31462-1KGEA 272 EUR InStock
31462-1KG
Nickel (II) chlorure hexahydraté ≥98%, Puriss. p.a., Fluka™
Nickel (II) chlorure hexahydraté


Formule: NiCl₂·6H₂O
Point de fusion: 80 °C
Densité: 3.550 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149809
Numéro CAS: 7791-20-0
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06529
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.0 %
pH (5 %, 20°C) 4-7
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.001 %
Cobalt (Co) Max. 0.01 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 0.001 %
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité