Potassium thiocyanate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
31481.295EA 25.4 EUR InStock
31481.295
Potassium thiocyanate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Potassium thiocyanate
Formule: KSCN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011413
Numéro CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité