Éthoxyquine, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 6-Ethoxy-1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinoline, 6-Ethoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline, 1,2-Dihydro-6-ethoxy-2,2,4-trimethylquinoline, Ethoxyquin
M-Clarity™ quality level = MQ100
31519-250MG
31519-250MGEA 63 EUR InStock
31519-250MG
Éthoxyquine, Supelco®
Éthoxyquine
Formule: C₁₄H₁₉NO
Numéro MDL: MFCD00023883
Numéro CAS: 91-53-2
EINECS: 202-075-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=435fb7c7d098a71d803155c974bf8aa075913b9f&vid=91275dc969f36df987c0326d1df1dc0a0b39a388&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité