Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mercure (II) nitrate 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

31530.295EA 68.9 EUR InStock
31530.295
Mercure (II) nitrate 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Mercure (II) nitrate


Formule: HgN₂O₆
Densité: 1.020 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011038
Numéro CAS: 10045-94-0
EINECS: 233-152-3
ONU: 3287
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l
NIST traceable Confirmed

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité