Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium chlorure 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique

Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite

31535.292
Sodium chlorure 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Sodium chlorure


Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité