Ampicilline trihydraté, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
31591-250MG
31591-250MGEA 56.8 EUR InStock
31591-250MG
Ampicilline trihydraté, Supelco®
Ampicillin trihydrate
Formule: C₁₆H₁₉N₃O₄S·3H₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00072036
Numéro CAS: 7177-48-2
EINECS: 200-709-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ea0ee199a8ee4b9c086e63d8c1ab2a3b379d085&vid=3ab8cb99eb078748163f30a7ee4fd1627dc71541&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité