2-Naphtylamine, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
31618-100MG
31618-100MGEA 59.1 EUR InStock
31618-100MG
2-Naphtylamine, Supelco®
2-Naphtylamine
Formule: C₁₀H₉N
Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 111…113 °C
Densité: 1.0614 g/cm³ (98 °C)
Numéro MDL: MFCD00004112
Numéro CAS: 91-59-8
EINECS: 202-080-4
ONU: 1650
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06486
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cee0068d86e268f3f13f9a9c88f84aa73acf3368&vid=c0f4ad17432957de0e8a3cc6772dfc5efc68bb94&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité