Bithionol, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
31622-250MG
31622-250MGEA 53.3 EUR InStock
31622-250MG
Bithionol, Supelco®
Bithionol
Formule: C₁₂H₆Cl₄O₂S
Numéro MDL: MFCD00055727
Numéro CAS: 97-18-7
EINECS: 202-565-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b52debab2e5258fe04f9109bce8eeb8aedfd7a56&vid=d97a8fef33f7f1a367149417b4c3399507d40adc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité