2-Aminoazotoluene, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
31629-250MG
31629-250MGEA 406 EUR InStock
31629-250MG
2-Aminoazotoluene, Supelco®
2-Aminoazotoluene
Formule: C₁₄H₁₅N₃
Numéro MDL: MFCD00007733
Numéro CAS: 97-56-3
EINECS: 202-591-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5af980c51aeadee2e01be14f105718a885b406d&vid=b5537e2444d767faddd6ee4fc5ae714774cfb9bf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité