Sodium hydroxyde 0.01 mol/l (0.01 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
31631.290EA 29.1 EUR InStock
31631.290
Sodium hydroxyde 0.01 mol/l (0.01 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.03992 - 0.04008 mol/l
NIST traceable Confirmed
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité