4,4'-Méthylènedianiline, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
31640-250MG
31640-250MGEA 98.4 EUR InStock
31640-250MG
4,4'-Méthylènedianiline, Supelco®
4,4'-Méthylènedianiline
Formule: C₁₃H₁₄N₂
Point d'ébullition: 398 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 91…92 °C
Densité: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007914
Numéro CAS: 101-77-9
EINECS: 202-974-4
ONU: 2651
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03000
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6cd5a6bbe27731384d549ef2070de009a211ee1a&vid=51cd87e378c84e578a8c5ea69a46a7004566414a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité