Chloramphénicol, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
31667-250MG
31667-250MGEA 44.5 EUR InStock
31667-250MG
Chloramphénicol, Supelco®
Chloramphénicol
Formule: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
Point d'ébullition: 645 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 150 °C
Densité: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078159
Numéro CAS: 56-75-7
EINECS: 200-287-4
Merck Index: 13,02087
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e723f6ee9097c3c9e990f4f36a917a556766ca07&vid=c6bd04c0893ee95ceb29a93f303f1803a2e5dab8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité