Réactif de Fehling pour la détermination qualitative des sucres réducteurs
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
31701.296EA 124 EUR InStock
31701.296
Réactif de Fehling pour la détermination qualitative des sucres réducteurs
Réactif de Fehling
10 ml de solution correspond à environ 0,050 g de glucose anhydre
Densité: 1.24 g/cm³ (20 °C)
ONU: 3266
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear blue liquid
Identification Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité