Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phénolphtaléine 0,2% dans une solution éthanolique, TECHNICAL

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

31724.295EA 51.2 EUR InStock
31724.295
Phénolphtaléine 0,2% dans une solution éthanolique, TECHNICAL
Phénolphtaléine
  • Zone de virage: pH 8,2-9,8


Formule: C₂₀H₁₄O₄
Densité: 0.884 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005913
Numéro CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
ONU: 1170
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité