Tétracycline chlorhydrate, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
31741-250MG
31741-250MGEA 47.8 EUR InStock
31741-250MG
Tétracycline chlorhydrate, Supelco®
Tétracycline chlorhydrate
Formule: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
MW: 480,9 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078142
Numéro CAS: 64-75-5
EINECS: 200-593-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14daa51192ccc13c7eb90ae6dca126a5feb03381&vid=4172eab3e4a6db07652cf23054be558d1a237c0e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité